Lithium nitrate ≥99%, purifié
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Nitrate de lithium
25029.360EA 590 EUR InStock
25029.360 25029.268
Lithium nitrate ≥99%, purifié
Lithium nitrate
Formule: LiNO₃
MW: 68,95 g/mol
Point de fusion: 255 °C
Densité: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011094
Numéro CAS: 7790-69-4
ONU: 2722
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,05562
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Cl (Chloride)
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité