Sodium nitrate ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
27955.238EA 30.1 EUR InStock
27955.238 27955.295 27955.460
Sodium nitrate ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Sodium nitrate
Formule: NaNO₃
Point d'ébullition: 380 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 308 °C
Densité: 2.26 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011119
Numéro CAS: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
ONU: 1498
ADR: 5.1,III
ATTEINDRE: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
pH (25°C; 5 %) 5.5 - 8.3
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
IO3 (Iodate) Max. 5 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
NO2 (Nitrite) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 30 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
Mg (Magnesium) Max. 20 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité