Sodium nitrate
Fournisseur: Roth Carl
Attention
8601.1 8601.2 8601.5
ROTH8601.1EA 52.9 EUR InStock
ROTH8601.1 ROTH8601.2 ROTH8601.5
Sodium nitrate
Sodium nitrate
Formule: NaNO₃
Point d'ébullition: 380 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 308 °C
Densité: 2.26 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011119
Numéro CAS: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
ONU: 1498
ADR: 5.1,III
ATTEINDRE: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité