Nitrate de rubidium ≥99.8% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
12889.30EA 922 EUR InStock
12889.30 12889.18 12889.09
Nitrate de rubidium ≥99.8% (base métaux)
Nitrate de rubidium
Formule: NO₃Rb
MW: 147,47 g/mol
Point d'ébullition: 578 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 310 °C
Densité: 3,11
Numéro MDL: MFCD00011193
Numéro CAS: 13126-12-0
ONU: 1477
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité