Nitrate de rubidium ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
13496.14 13496.22
13496.14EA 108 EUR InStock
13496.14 13496.22
Nitrate de rubidium ≥99% (base métaux)
Nitrate de rubidium
Purity: 99% CAS No.: 13126-12-0 Molecular Formula: RbNO3 Formula Weight: 147.47 Physical Form: Crystalline Density: 3.11 Refractive Index: 1.52 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 310° Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in acetone. Very soluble in HNO3 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00011193
As a catalyst in organic reactions and as chelating agents
Formule: NO₃Rb
Point d'ébullition: 578 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 310 °C
Densité: 3.11
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011193
Numéro CAS: 13126-12-0
EINECS: 236-060-1
ONU: 1477
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité