Trioxyde de sodium et de niobium ≥99.997% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
10872.06EA 173 EUR InStock
10872.06 10872.14
Trioxyde de sodium et de niobium ≥99.997% (base métaux), Puratronic®
Trioxyde de sodium et de niobium
Formule: NaNbO₃
MW: 163,89 g/mol
Point de fusion: 1422 °C
Densité: 4,42 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014230
Numéro CAS: 12034-09-2
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité