Eau, pur, déminéralisée
Fournisseur: Thermo Scientific
276010050 276010200
ACRO276010050EA 66.5 EUR InStock
ACRO276010050 ACRO276010200
Eau, pur, déminéralisée
Eau
Formule: H₂O
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
pH 6 to 8
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.1 ppm
Conductivity ≤5.0 µS/cm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité