Eau ACS, déionisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Hydrogen oxide
36645.K2 36645.K7 36645.M1
36645.K2EA 51.6 EUR InStock
36645.K2 36645.K7 36645.M1
Eau ACS, déionisé
Eau
CAS No.: 7732-18-5 Molecular Formula: H2O Formula Weight: 18.02 Physical Form: Liquid Density: 1.000 Refractive Index: 1.3330 Odour: Odourless Melting Point: 0° Boiling Point: 100° Merck Reference: 14,10039 MDL No.: MFCD00011332
Formule: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1.000
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 14,10039
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité