Eau, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
9825.1000GLEA 44.89 EUR InStock
9825.1000GL 9825.2500GL
Eau, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Eau
Formule: H₂O
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Residue after Evaporation max. 5 ppm
LC-Gradient-Diode Array Detection (AU), test solution is modified with 0.1% (v/v) formic acid:
at 210 nm max. 0.005
at 254 nm max. 0.001
LC-MS Gradient Suitability Test (TIC, 100 to 2000 m/z), test solution is modified with 0.1% (v/v) formic acid:
Positive ESI-MS Sensitive Impurities (as Reserpine) max. 100 ng/ml
Trace Impurities (in ppb)
Aluminium (Al) max. 500
Calcium (Ca) max. 100
Iron (Fe) max. 100
Potassium (K) max. 100
Magnesium (Mg) max. 100
Sodium (Na) max. 100
Element concentrations are at time of lot release.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité