Eau, AnalaR NORMAPUR® ISO 3696 Grade 3 pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
102927GEA 101 EUR InStock
102927G 102928H 102923C 102922B 102926D
Eau, AnalaR NORMAPUR® ISO 3696 Grade 3 pour analyses
Eau
Produit par osmose inverse et CDI.
Formule: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
Merck Index: 13,10098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Substances reducing KMnO4 Passes test
Conductivité (au conditionnement) Max. 1 µS/cm
TOC (au conditionnement) Max. 400 ppb
pH (25°C) 5,0 - 7,5
Résidu à l'évaporation Max. 1 ppm
Résidu de calcination Max. 1 ppm
Silicium dioxyde Max. 0,1 ppm
Cl (Chlorure) Max. 0.05 ppm
F (Fluorure) Max. 0,05 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 0,2 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 0.01 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 0,01 ppm
SO4 (Sulfate) Max. 0,1 ppm
Ag (Argent) Max. 0,0004 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.002 ppm
As (Arsenic) Max. 0,002 ppm
Au (Or) Max. 0,001 ppm
B (Bore) Max. 0.05 ppm
Ba (Baryum) Max. 0.05 ppm
Be (Béryllium) Max. 0,002 ppm
Bi (Bismuth) Max. 0,001 ppm
Ca (Calcium) Max. 0,05 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0,001 ppm
Co (Cobalt) Max. 0,001 ppm
Cr (Chrome) Max. 0,0004 ppm
Cu (Cuivre) Max. 0,0004 ppm
Cu (Copper) Max. 0,001 ppm
Ga (Gallium) Max. 0,004 ppm
Ge (Germanium) Max. 0,001 ppm
In (Indium) Max. 0,001 ppm
In (Indium) Max. 0,05 ppm
Li (Lithium) Max. 0,002 ppm
Mg (Magnésium) Max. 0,005 ppm
Mn (Manganèse) Max. 0,0004 ppm
Mo (Molybdène) Max. 0,002 ppm
Na (Sodium) Max. 0,1 ppm
Ni (Nickel) Max. 0,0004 ppm
Pb (Plomb) Max. 0,001 ppm
Pd (Palladium) Max. 0,008 ppm
Pt (Platine) Max. 0.001 ppm
Sb (Antimoine) Max. 0.001 ppm
Sn (Etain) Max. 0,001 ppm
Sr (Strontium) Max. 0,0004 ppm
Ti (Titane) Max. 0,001 ppm
Tl (Thallium) Max. 0,00005 ppm
V (Vanadium) Max. 0,001 ppm
Zn (Zinc) Max. 0,004 ppm
Zr (Zirconium) Max. 0,001 ppm
ISO Standard Eau Classe 3 Conforme
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité