Hose connectors, with nut
Fournisseur: Bohlender
D581-02 D581-04 D582-04 D581-06 D582-02 D581-08
BOHLD581-02EA 9.1 EUR InStock
BOHLD581-02 BOHLD581-04 BOHLD582-04 BOHLD581-06 BOHLD582-02 BOHLD581-08
Hose connectors, with nut
Raccords et connecteurs
GL 14 and GL 18 hose connectors, made of PFA, GL 25 and GL 32 hose connectors, made of PTFE, with elastic sealing lip and FPM O-ring and nut made of PPS.
  • Available as straight or bent type
  • Universal chemical resistance
  • Maximum temperature up to 250 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité