Tubing connectors, with nut
Fournisseur: Bohlender
D586-18 D585-18 D585-14 D585-25 D586-14
BOHLD586-18EA 5.2 EUR InStock
BOHLD586-18 BOHLD585-18 BOHLD585-14 BOHLD585-25 BOHLD586-14
Tubing connectors, with nut
Raccords et connecteurs
These connectors are specially designed for a higher flow rate. Connectors made of PP, with elastic sealing lip, FPM o-ring and nut made of PBTP.
  • Available as straight or bent type
  • Universal chemical resistance
  • Maximum temperature up to 250 °C
  • Supplied with matching PBTP cap
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité