Socket GL tube fittings, BOLA
Fournisseur: Bohlender
D571-32 D571-16 D571-08
BOHLD571-32EA 68.5 EUR InStock
BOHLD571-32 BOHLD571-16 BOHLD571-08
Socket GL tube fittings, BOLA
Adaptateurs Raccords à rodage conique
PTFE, white.
  • Temperature resistance: −200 to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • Vacuum: suitable
Fitting with socket for tubes with ground joint and GL thread for connection of hard-walled tubing (e.g. PTFE, PFA, FEP) with laboratory screw joints. The products is only exposed to PTFE.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité