Lames d'adhésion, HistoBond®+
Fournisseur: MARIENFELD
0810401 0810411 0810421 0810431 0810441 0810451
MARI0810401EA 55.6 EUR InStock
MARI0810401 MARI0810411 MARI0810421 MARI0810431 MARI0810441 MARI0810451
Lames d'adhésion, HistoBond®+
Lames Lames adhésives
These adhesion slides are composed of silane treated surfaces and 90° ground edges.
  • Coloured marking areas on one end
  • Specially used for applications of colour coding
  • Improved identification of specimens
Certifications: IVD directive 98/79/EC
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité