Multiple distributors for bottles, BOLA
Fournisseur: Bohlender
D750-24 D750-16
BOHLD750-24EA 139 EUR InStock
BOHLD750-24 BOHLD750-16
Multiple distributors for bottles, BOLA
Capuchons Bouchons pour flacons
Screw cap and distributor body both made of PP.
  • Very good chemical resistance
  • Temperature resistant from 0 to +110 °C
  • Suitable for vacuum applications
For the removal or filling of aggressive or pure liquids. For the connection of hoses, tubes and probes into vessels. Hoses with different external diameters can be inserted through the necks.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité