Distributors for reaction vessels (S), BOLA
Fournisseur: Bohlender
D748-16 D748-60 D748-40
BOHLD748-16EA 375 EUR InStock
BOHLD748-16 BOHLD748-60 BOHLD748-40
Distributors for reaction vessels (S), BOLA
Capuchons Bouchons pour flacons
PP screw cap, blue and PTFE body.
  • Very good chemical reistance
  • For working temperatures up to max. +250 °C (pp screw cap max. +140 °C)
  • FDC conform
Screw cap with GLS 80® thread, body with center ground joint and lateral GL-threaded or ground joint necks. Applications: Drawing or inserting aggressive or pure liquids. Inserting tubing, tubes and probes into vessels. Use of a stirrer bearing in center neck for centrical position of a stirrer shaft.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité