L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Eau USP, JP, Ph. Eur., purified
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Hydrogen oxide
90200.9010EA 31 EUR InStock
90200.9010 90200.9025 90200.9200 90200.0999 90200.5000
Eau USP, JP, Ph. Eur., purified
Eau
  • Produced by reverse osmosis and capacitive deionization (CDI)
Attention: Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API)
Formule: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Point d'ébullition: 100
Point de fusion: 0
Densité: 1.00 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colourless liquid
Heavy metals (as Pb) Max. 0.1 ppm
Total organic carbon (TOC) (on line) Max. 50 ppb
Yeasts and moulds (total count) Max. 100 CFU/ml
Bacterial endotoxins (IU/ml) Max. 0.25
Residual solvents (CPMP/ICH/283/95) Unlikely by manuf.process
Residues of metal catalysts or reagents Unlikely by manuf.process
As (Arsenic) Max. 0.1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.1 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.1 ppm
Hg (Mercury) Max. 0.1 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.1 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
V (Vanadium) Max. 0.1 ppm
Conforms to Ph.Eur./USP/JP Passes test
Conforms to Ph.Eur. Monograph 0008 Passes test
Ph.Eur. specifications:
Total organic carbon (TOC) [Ph.Eur.] Max. 0.5 mg/l
Conductivity (20°C) (off line) [Ph.Eur.] ≤ 1.1 µS/cm
Elemental impurities (by conductivity) Passes test
Conductivity (20°C) (on line) [Ph.Eur.] Max. 1.1 μS/cm
Acidity or alkalinity Passes test Ph.Eur.
Oxidisable substances Passes test Ph.Eur.
Cl (Chloride) Passes test Ph.Eur.
SO4 (Sulphate) Passes test Ph.Eur.
NH4 (Ammonium) [Ph.Eur.] Max. 0.2 ppm
Calcium and magnesium Passes test Ph.Eur.
Residue on evaporation [Ph.Eur.] Max. 0.001 %
Microbial contamination Passes test Ph.Eur.
TAMC [Ph.Eur.] Max. 100 CFU/ml
USP specifications:
Total organic carbon [USP] Max. 0.50 mg/l
Water conductivity [USP] Max. 1.1 μS/cm
JP specifications:
Total organic carbon [JP] Max. 0.50 mg/l
Conductivity (25°C) [JP] Max. 2.1 μS/cm
KMnO4 reducing substances Passes test JP
Microbial limit Passes test JP
TAMC [JP] Max. 100 CFU/ml
Additional information
Bacterial endotoxins (Max. 0,25 IU/ml), tested on finished product Passes test
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité