Eau
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Hydrogen oxide
T143.1 T143.2 T143.3 T143.4 T143.5
ROTHT143.1EA 29.9 EUR InStock
ROTHT143.1 ROTHT143.2 ROTHT143.3 ROTHT143.4 ROTHT143.5
Eau
Eau
Formule: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité