Cellules de Neubauer modifiée
Fournisseur: MARIENFELD
0640010 0640011 0640031
631-0696EA 54.6 EUR InStock
631-0696 MARI0640011 MARI0640031
Cellules de Neubauer modifiée
Lames Cellules de numération
Ces cellules de numération sont conçues pour le comptage des globules blancs et rouges.
  • Double structure nette
  • Deux grilles de comptage avec une division
Certifications: Directive DIV 98/79/CE.
Information de livraison: Livrées avec deux lamelles couvre-objets.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité