Cellules de Neubauer
Fournisseur: MARIENFELD
0640111 0640110 0640130 0640131
MARI0640111EA 76.4 EUR InStock
MARI0640111 MARI0640110 MARI0640130 MARI0640131
Cellules de Neubauer
Lames Cellules de numération
These counting chambers are designed for counting leucocytes and erythrocytes.
  • Double net ruling
  • Two counting grids with one division
Certifications: IVD 98/79/EC
Information de livraison: Supplied with two cover glasses.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité