Compteurs de cellules, Fuchs-Rosenthal
Fournisseur: MARIENFELD
0640411 0640430 0640431
MARI0640411EA 76.4 EUR InStock
MARI0640411 MARI0640430 MARI0640431
Compteurs de cellules, Fuchs-Rosenthal
Lames Cellules de numération
These counting chambers with double net ruling are suitable for blood tests in vitro diagnostic (IVD) applications.
Certifications: IVD directive 98/79/EC
Information de livraison: Supplied with two cover glasses.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité