Compteurs de cellules, Nageotte
Fournisseur: MARIENFELD
0640511 0640530
MARI0640511EA 181 EUR InStock
MARI0640511 MARI0640530
Compteurs de cellules, Nageotte
Lames Cellules de numération
These counting chambers are designed for leucocytes and erythrocytes in in vitro applications.
Certifications: IVD directive 98/79/EC.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité