Chambres de numération, Sedgewick
Fournisseur: MARIENFELD
0611300 0611400
MARI0611300EA 830 EUR InStock
MARI0611300 MARI0611400
Chambres de numération, Sedgewick
Lames Cellules de numération
Pour le comptage des particules et des microorganismes dans l'eau ou dans d'autres liquides transparents.
Cellule de 50×20×1 mm (=1 cm³) quadrillée avec une grille de 1 mm subdivisant 1 ml en 1000 μl.
Information de livraison: Fournies avec une lamelle couvre-objets.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité