L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Flexible distributors for bottles, BOLA
Fournisseur: Bohlender
D800-48 D800-24 D800-36
201-1087EA 84.8 EUR InStock
201-1087 201-1085 201-1086
Flexible distributors for bottles, BOLA
Capuchons Bouchons pour flacons
PP screw cap, green, distributor body and tubing connectors made from PP
  • Very good chemical resistance
  • Temperature resistance from 0 to +110 °C
  • Suitable for vacuum
Drawing or inserting liquids. For elastic tubing (e.g. Viton®, Tygon®, silicone). Bent hose connectors on upper side, straight hose connectors on lower side.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité