Seals for threaded connection caps, double sided, BOLA
Fournisseur: Bohlender
H977-08 H977-16 H977-18 H977-36 H977-32 H977-28 H977-20
BOHLH977-08EA 7.3 EUR InStock
BOHLH977-08 BOHLH977-16 BOHLH977-18 BOHLH977-36 BOHLH977-32 BOHLH977-28 BOHLH977-20
Seals for threaded connection caps, double sided, BOLA
Capuchons Bouchons pour flacons
Silicone ring with double-sided PTFE washer. After assembly, the product is only exposed to PTFE.
  • Temperature resistance: from –60 to +230 °C
  • Universal chemical resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité