Screw caps for bottles with GL threads, BOLA
Fournisseur: Bohlender
H986-04 H986-02 H986-03 H986-05 H986-01
BOHLH986-04EA 59.2 EUR InStock
BOHLH986-04 BOHLH986-02 BOHLH986-03 BOHLH986-05 BOHLH986-01
Screw caps for bottles with GL threads, BOLA
Capuchons Bouchons pour flacons
Screw cap with handy knurl, made of PTFE.
  • Very good chemical resistance
  • Temperature resistant from −200 to +250 °C
Suitable for bottles and vessels with GL threads.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité