L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Screw caps HT (high temperature), BOLA
Fournisseur: Bohlender
H994-14 H994-18 H994-32 H994-25 H994-45
BOHLH994-14EA 4.7 EUR InStock
BOHLH994-14 BOHLH994-18 BOHLH994-32 BOHLH994-25 BOHLH994-45
Screw caps HT (high temperature), BOLA
Capuchons Bouchons pour flacons
Screw caps, made of PPS, with handy knurl and integrated PTFE membrane gasket.
  • Very good chemical resistance
  • Temperature resistant from −20 to +250 °C
  • Suitable for vaccum application
Suitable for bottles and vessels with GL threads.
Certifications: Gasket is safe according to VDI/VDE guideline 2480 and fulfils FDA 21 CFR 177-1550 requirements.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité