Dishes, crystallising
Fournisseur: KARTELL
639 630 634
KART639EA 70.1 EUR InStock
KART639 KART630 KART634
Dishes, crystallising
Plateaux/Récipients/Pots Cristallisoirs
Crystallising dishes, made of PTFE.
  • Chemical, mechanical and heat resistance
  • Used safely for continuous service from −270 up to +250 °C
Suitable for dissolutions, digestions with acids and corrosive agents and suitable for food stuffs.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité