Reducing tubing connectors, straight, BOLA
Fournisseur: Bohlender
D572-02 D572-04 D572-06
BOHLD572-02EA 15.1 EUR InStock
BOHLD572-02 BOHLD572-04 BOHLD572-06
Reducing tubing connectors, straight, BOLA
Raccords et connecteurs
Straight fitting, made of PTFE, with two connectors for elastic tubing with different inner diameters.
  • Universal chemical resistance
  • Maximum temperature up to 250 °C
  • Vacuum: suitable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité