Tubing connectors, Y-shaped, BOLA
Fournisseur: Bohlender
D576-06 D576-02 D576-04 D576-08
BOHLD576-06EA 75 EUR InStock
BOHLD576-06 BOHLD576-02 BOHLD576-04 BOHLD576-08
Tubing connectors, Y-shaped, BOLA
Raccords et connecteurs
Connectors for tubing, made of PTFE, Y-shape.
  • Universal chemical resistance
  • Maximum temperature up to 250 °C
  • Suitable for vacuum
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité