Safety shoes for ladies, slip-on, Temptation® City Easy
Fournisseur: Honeywell Safety Products
Temptation® City
DALL6551140/37EA 119 EUR InStock
DALL6551140/37 DALL6551140/39 DALL6551140/40
Safety shoes for ladies, slip-on, Temptation® City Easy
Chaussures et bottes
These elegant ladies slip-on shoes are made from full grain leather, leather lining plus a PU outsole.
  • Leather lining and leather insole provide comfort and durability
  • Flexible, light sole, slip resistant on different types of surfaces
  • Protective steel toecap (200 J)
Suitable for women working in services and utilities.
Colour: Dark blue.
Certifications: EN ISO 20345:2007; S2, SRC.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité