Sodium peroxyde 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
207700250 207701000 207705000 207700025
ACRO207700250EA 40.3 EUR InStock
ACRO207700250 ACRO207701000 ACRO207705000 ACRO207700025
Sodium peroxyde 96%
Sodium peroxyde
Formule: Na₂O₂
Point de fusion: 460 °C (dec.)
Densité: 2.8 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003497
Numéro CAS: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
ONU: 1504
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08728
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Granules (May contain a small quantity of discolored material from the manufacturing process)
Titration with KMnO4 ≥95 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité