Sodium peroxyde ≥93% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
33384.22EA 78.9 EUR InStock
33384.22 33384.09 33384.36
Sodium peroxyde ≥93% ACS
Sodium peroxyde
As an oxidizing agent, a bleaching agent, deOdourant, pharmaceuticals and dyes, and as an analytical reagent
Formule: Na₂O₂
MW: 77,98 g/mol
Point de fusion: 460 °C (déc.)
Densité: 2,805
Numéro MDL: MFCD00003497
Numéro CAS: 1313-60-6
ONU: 1504
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08728
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité