Potassium cyanate 97%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
201110010 201115000 201111000
ACRO201110010EA 94.5 EUR InStock
ACRO201110010 ACRO201115000 ACRO201111000
Potassium cyanate 97%, pur
Potassium cyanate
Formule: CKNO
Point de fusion: 315 °C
Densité: 2,056 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011411
Numéro CAS: 590-28-3
EINECS: 209-676-3
Merck Index: 12,07788
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥96.0 %
Potassium carbonate ≤3 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité