Potassium cyanate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
33356.22 33356.36 33356.A3
33356.22EA 38.9 EUR InStock
33356.22 33356.36 33356.A3
Potassium cyanate ≥97%
Potassium cyanate
Purity: 97% CAS No.: 590-28-3 Molecular Formula: KOCN Formula Weight: 81.12 Physical Form: Crystalline Density: 2.056 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 700-900° dec. Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in alcohol Merck Reference: 14,7625 MDL No.: MFCD00011411
Formule: CKNO
MW: 81,12 g/mol
Point de fusion: 700…900 °C (dec.)
Densité: 2.056
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011411
Numéro CAS: 590-28-3
EINECS: 209-676-3
Merck Index: 14,7625
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité