Lithium hydroxyde
Fournisseur: Hach
705-0056EA 63.7 EUR InStock
705-0056
Lithium hydroxyde
Lithium hydroxyde
Formule: LiOH
MW: 23,95 g/mol
Point d'ébullition: 924 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 462 °C
Densité: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011095
Numéro CAS: 1310-65-2
ONU: 2680
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05556
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité