Lithium hydroxyde, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.05691.0100EA 227 EUR InStock
1.05691.0100 1.05691.1000
Lithium hydroxyde, Supelco®
Lithium hydroxyde
Formule: LiOH
MW: 23,95 g/mol
Point d'ébullition: 924 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 462 °C
Densité: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011095
Numéro CAS: 1310-65-2
ONU: 2680
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05556
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 71 g/l (20 °C)
Melting Point 462 °C
Molar Mass 23.95 g/mol
Bulk Density 550 kg/m3
Density 2.54 g/cm3
pH 12 (50 g/l, H2O, 50 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité