Sodium hydroxyde 98%, en pastilles, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
134070010 134070025 134070100 134070250
ACRO134070010EA 42.2 EUR InStock
ACRO134070010 ACRO134070025 ACRO134070100 ACRO134070250
Sodium hydroxyde 98%, en pastilles, très pur
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 1390 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 318 °C
Densité: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1823
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Pellets
Titration with HCl ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤40 ppm
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤1.0 %
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤1 ppm
Nickel (Ni) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤250 ppm
Silver (Ag) ≤0.5 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤5 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.0005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité