Sodium hydroxyde, microperles pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Caustic soda
383042500 383040010 383040025
ACRO383042500EA 28.3 EUR InStock
ACRO383042500 ACRO383040010 ACRO383040025
Sodium hydroxyde, microperles pour analyses
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 318 °C
Densité: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1823
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Pearls
Titration with HCl ≥99.0 %
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.4 %
Sodium sulfate (Na2SO4) ≤80 ppm
Sodium chloride (NaCl) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤0.5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité