L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium hydroxyde 97+%, pellets ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Caustic soda
424330025 424330100 424335000 424330010 424330251 424330250
ACRO424330025EA 96.4 EUR InStock
ACRO424330025 ACRO424330100 ACRO424335000 ACRO424330010 ACRO424330251 ACRO424330250
Sodium hydroxyde 97+%, pellets ACS
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 318 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1823
ADR: 8 II
ATTEINDRE: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Pellets
Titration with HCl ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤1.0 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Mercury (Hg) ≤0.1 ppm
Nickel (Ni) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Heavy metals (as Ag) ≤20 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité