Sodium hydroxyde, en pastilles Ph. Eur., J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
0290.1000EA 0 EUR InStock
0290.1000 0290.9025PE
Sodium hydroxyde, en pastilles Ph. Eur., J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 1390 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 323 °C
Densité: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1823
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets Ph. Eur. Chemical Specifications.
Ph. Eur. Chemical Specification(s):
Appearance of solution passes test
Assay 97.0 - 100.5 %
Carbonates max. 2.0 %
Chlorides max. 200 ppm
Heavy Metals max. 20 ppm
Identification passes test
Iron max. 10 ppm
Sulphates max. 200 ppm
Additional Specification(s):
NF Insoluble substances and organic matters passes test
NF Potassium passes test
Bulk Pharmaceutical Chemical
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product.
For manufacturing, processing or repacking
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité