Sodium hydroxyde, BAKER, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Caustic soda
0405.1000EA 44.6 EUR InStock
0405.1000 0405.5000 0405.9025
Sodium hydroxyde, BAKER, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 323 °C
Densité: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1823
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs.
Assay 97.0 - 100.5 %
Appearance of solution passes test
Carbonate (as Na2CO3) max. 2.0 %
Chlorides (as Cl) max. 50 ppm
Iron (Fe) max. 10 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 20 ppm
Identification passes test
Sulfates (as SO4) max. 50 ppm
Additional Specification(s):
Potassium (K) passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité