Pipettes Pasteur, à usage unique
Fournisseur: MARIENFELD
3233050 3233049
MARI3233050EA 97.9 EUR InStock
MARI3233050 MARI3233049
Pipettes Pasteur, à usage unique
Pipettes Pipettes Pasteur
Pasteur pipettes made of soda-lime glass.
  • Conforme à la norme DIN EN 7712
  • Avec une longue et pointe fine
  • Conditionnement pratique dans des boîtes de 250 pièces
Certifications: In compliance with DIN ISO 7712
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité