tétra-Sodium diphosphate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Sodium pyrophosphate tetrabasic, Tetrasodium diphosphate, Sodium diphosphate, Sodium pyrophosphate, tetra-Sodium pyrophosphate
A17546.0B A17546.30
A17546.0BEA 67.3 EUR InStock
A17546.0B A17546.30
tétra-Sodium diphosphate ≥98%
tétra-Sodium diphosphate
Purity: 98% CAS No.: 7722-88-5 Molecular Formula: Na4O7P2 Formula Weight: 265.90 Melting Point: 988° Merck Reference: 14,9240 MDL No.: MFCD00003513
Formule: Na₄O₇P₂
MW: 265,9 g/mol
Point de fusion: 988 °C
Densité: 2.534
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003513
Numéro CAS: 7722-88-5
EINECS: 231-767-1
Merck Index: 14,9240
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité