Hexafluorophosphate de sodium 98.5+%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
196820500 196820100 196822500
ACRO196820500EA 262 EUR InStock
ACRO196820500 ACRO196820100 ACRO196822500
Hexafluorophosphate de sodium 98.5+%, pur
Hexafluorophosphate de sodium
Formule: F₆NaP
MW: 167,95 g/mol
Point de fusion: 200 °C
Densité: 2,505 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011122
Numéro CAS: 21324-39-0
EINECS: 244-333-1
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light grey Crystalline powder
Assay ≥98.50 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité