Hexafluorophosphate de sodium
002866-10G 002866-25G 002866-100G
FLUO002866-10GEA 0 EUR InStock
FLUO002866-10G FLUO002866-25G FLUO002866-100G
Hexafluorophosphate de sodium
Hexafluorophosphate de sodium
Formule: F₆NaP
MW: 167,95 g/mol
Point de fusion: 450 °C
Densité: 2.505 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011122
Numéro CAS: 21324-39-0
EINECS: 244-333-1
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité