Sodium métaphosphate, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
27880.296EA 37.9 EUR InStock
27880.296 27880.365
Sodium métaphosphate, TECHNICAL
Sodium métaphosphate
Formule: NaPO₃
MW: 101,96 g/mol
Point de fusion: 625 °C
Densité: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 10361-03-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
di-Phosphorus pentoxide Min. 60 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité