tri-Sodium phosphate, anhydre, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Sodium phosphateSodium phosphate trisodique
13438.A7EA 157 EUR InStock
13438.A7 13438.A1
tri-Sodium phosphate, anhydre, tech.
tri-Sodium phosphate
Formule: Na₃O₄P
MW: 163,94 g/mol
Point de fusion: 73,3…76.7 °C
Densité: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003510
Numéro CAS: 7601-54-9
ONU: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8662
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité