Acide phosphonique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11189.0B A11189.0I A11189.30
A11189.0BEA 115 EUR InStock
A11189.0B A11189.0I A11189.30
Acide phosphonique ≥98%
Acide phosphonique
Purity: 98+% CAS No.: 13598-36-2 Molecular Formula: H3PO3 Formula Weight: 82.00 Odour: Odourless Melting Point: 74° Boiling Point: 200° dec. Merck Reference: 14,7346 UN No.: 2834 MDL No.: MFCD00137258
Formule: H₃O₃P
Point d'ébullition: 200 °C (dec.)
Point de fusion: 74 °C
Densité: 1.651
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137258
Numéro CAS: 13598-36-2
EINECS: 237-066-7
ONU: 2834
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7346
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité