di-Sodium hydrogénophosphate, anhydre ≥99.0% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
13437.30 13437.A1 13437.A7
13437.30EA 27.7 EUR InStock
13437.30 13437.A1 13437.A7
di-Sodium hydrogénophosphate, anhydre ≥99.0% ACS
di-Sodium hydrogen phosphate
Purity: 99.0% min CAS No.: 7558-79-4 Molecular Formula: HNa2O4P Formula Weight: 141.98 Physical Form: Granular Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,8659 MDL No.: MFCD00003496
Formule: Na₂HPO₄
Point de fusion: 250 °C
Densité: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003496
Numéro CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
ATTEINDRE: 01-2119489797-11
Merck Index: 14,8659
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité